Learn More
Alfa Aesar™ Kalium-2,2'-bithiophen-5-trifluorborat, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H37541.06
Weitere Details : Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427797
  • 266.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 04-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD26142849
Spezifikation
Potassium 2,2'-bithiophene-5-trifluoroborate
272.17
95%
Grau
5g
MFCD26142849
Pulver
Air Sensitive
>300°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation