Learn More
R&D Systems™ Pomalidomide 4'-PEG4-amine
Description
This product has been recently renamed. The previous name for this product was Pomalidomide - linker 8
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 4-[(14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradec-1-yl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-Isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride |
| CAS | 2357105-92-9 |
| Synonym | Pomalidomide - linker 8 |
| Quantity | 25 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C23H32N4O8.HCl |
| Formula Weight | 528.99 |
| Product Type | Ligand |
| Purity | 95% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.