Learn More
Heinz Herenz Polypropylene Waste Bags for Labware Disposal
Description
- Waste bags, extra strong
- Bags of very strong PP-film with a broad seam at the bottom
- For the disposal of contaminated labware
- Autoclavable at 134 °C for 20 minutes (the bag must not be completely closed)
- Thickness 100 μm
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Clear |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | For the Disposal of Contaminated Labware |
| Material | Polypropylene |
| Sterility | Non-sterile |
| Thickness (English) | 0.004 in. |
| Length (English) | 43.3 in. |
| Width (English) | 27.56 in. |
| Product Type | Waste Bag |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?