Learn More
VITLAB™ Polypropylene Standard Joint Funnels
Product Code. 13355201
Click to view available options
Diameter (Metric)Top:
40mm
50mm
75mm
Length (Metric) Stem:
17mm
23mm
30mm
Description:
Thread size: NS 14/23
Thread size: NS 19/26
Thread size: NS 29/32
Height (Metric):
75 mm
95 mm
135 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 5
Product Code. 13355201
Brand: VITLAB™ 70594
Only null left
Add to basket
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fill multi-neck reaction flasks with standard neck joints. VITLAB™ Polypropylene Standard Joint Funnels are transparent, laterally flattened funnels that fit snugly into standard neck joints for fast, easy filling. Available for a variety of standard neck sizes.
Suitable for the filling of liquid or powdered reagents into a reaction flask during a reaction
  • Laterally flattened for use with multi-neck flasks
  • Suitable for standard joint necks of various sizes
  • Transparent material for easy monitoring of filling progress
  • Constructed of durable polypropylene
    • Chemically resistant for use with liquid or powdered reagents
    • Temperature resistant and autoclavable
    • FDA-grade quality
Specifikationer
Diameter (Metric)Top 50mm
Material Polypropylene
Height (Metric) 95 mm
Color Transparent
Description Thread size: NS 19/26
For Use With (Application) Suitable for the Filling of Liquid or Powdered Reagents Into a Reaction Flask During a Reaction
For Use With (Equipment) Multi-Neck Flasks and Single-Neck Flasks with Standard Joint Necks
Length (Metric) Stem 23mm
Quantity 10Pack
Product Type Standard Joint Funnel
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.