Learn More
Eppendorf Deepwell Plate 384/200 μL
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10673893 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Certified:
PCR clean
Sterile
Quantity:
120/Pk.
40/Pk.
Förpackningsstorlek
Pack of 120
Pack of 40
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10673893
missing translation for 'mfr': Eppendorf 0030522109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
LoBind, free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
The Eppendorf polypropylene deep well plates combine a new well design with a sophisticated color coding system with ease of reading and orientation. The well geometry allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes. The new polypropylene plates fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines.
  • Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
  • Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
  • High chemical resistance
  • G-safe - highest centrifugation stability
  • LoBind - free of surface coating e.g., silicone
  • Free of DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitor (PCR* clean)
  • LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
  • LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
  • Autoclavable
  • Proofed automatic usability
  • Conform to SBS standard
  • Optionally available with barcode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certified Sterile
Format Standard
Array 16 x 24
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
No. of Wells 384
Sterility Sterile
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Quantity 40/Pk.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.