Learn More
Masterflex™ Polypropylene Barbed Fitting
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) Inner | 2.4 mm |
| Material | Polypropylene |
| For Use With | 2.4mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
| Packaging Quantity | 10 Pack |
| Port Size | 19 x 7.93mm |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Product Type | Barbed Fitting |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?