Learn More
Polymyxin B Sulfate, MedChemExpress
Product Code. 16451986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16451986 500 mg 500mg
16412029 1 g 1g
16450748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16451986 Supplier Medchem Express Supplier No. HYA0248
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
MedChemExpress Polymyxin B Sulfate is a cationic surfactant antibiotic agent.
Polymyxin B Sulfate is a cationic surfactant antibiotic agent.
Tekniske data
Chemical Name or Material Polymyxin B Sulfate
Physical Form Powder
CAS 1405-20-5
Color White
Quantity 500 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C55H96N16O13.H2SO4 (Polymyxin B2 Sulfate)
Solubility Information H2O : ≥ 25 mg/mL
SMILES O=S(O)(O)=O.O=C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@@]1([H])[C@H](O)C)=O)CCN)=O)([H])CCN)=O)CC(C)C)[C@H](NC([C@@H](NC([C@@](CCNC1=O)([H])NC([C@H](CCN)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CCN)NC(CCCCC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)CC2=CC=CC=C2.O=C(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@H](C(N[C@@]3([H])[C@H](O)C)=O)CCN)=O)([H])CCN)=O)CC(C)C)[C@H](NC([C@@H](NC([C@@](CCNC3=O)([H])NC([C@H](CCN)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CCN)NC(CCCC[C@@H](C)CC)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)CC4=CC=CC=C4
Grade Research
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.