Learn More
Bryson Packaging™ Polyethene Bags
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Width (Metric):
50 mm
75 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 1000
Descrizione
Polyethylene, resealable bags, clear or with three write-on bars for labelling. Ideal for storing stationery and sending samples etc.
Specifica
Specifica
| Closure Type | Grip Seal |
| Color | Clear |
| For Use With (Application) | Storing stationery |
| Material | Polyethylene |
| No. per Pack | 100 |
| Quantity | 100 Pack |
| Width (Metric) | 75 mm |
| Height (Metric) | 190 mm |
| Product Type | Bag |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto