Learn More
Polyvinylalkohol, Acros Organics™
Indikator
Marke:  Acros Organics 178970025
Weitere Details : CAS : 9002-89-5 Gewicht : 2.50000kg
Menge 2.5kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15205968
  • 254.00 € / 2.50 Kilogramm
Verfügbar ab
16-12-2020
Chemische Identifikatoren
9002-89-5
44.053
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
ethenol
C2H4O
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
11199
C=CO
Spezifikation
Poly(vinyl alcohol)
5.5-6.6 mPa.s (20°C 4% aq. sol.)
2.5kg
9002-89-5
[-CH2CH(OH)-]n
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
ethenol
11199
Authentic
230.0°C to 240.0°C
5.0 to 7.0 (4% aq. soln.)
C2H4O
15,7706
Solubility in water: soluble in hot water.
C=CO
44.053
98.0-98.8%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation