missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POFUT2 Antibody (OTI3A12), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18137295 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18137295 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18137295 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273512PEATT594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

POFUT2 Monoclonal specifically detects POFUT2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen POFUT2
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI3A12
Conjugate PE/ATTO 594
Dilution Flow Cytometry
Formulation PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias C21orf80, chromosome 21 open reading frame 80, FUT13EC 2.4.1.221, GDP-fucose protein O-fucosyltransferase 2, KIAA0958, O-FucT-2, Peptide-O-fucosyltransferase 2, protein O-fucosyltransferase 2
Gene Symbols POFUT2
Host Species Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human POFUT2 (NP_598368) produced in HEK293T cells.
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.1 mL
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23275.0
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.