Learn More
Masterflex™ Platinum-Cured Silicone Tubing
Product Code. 11838671
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
Diameter (Metric) Outer:
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
Unit Size:
1 pack
25ft
7.5m
Each
Product Code. 11838671
Brand: Masterflex™ 9580205
Only null left
Add to basket
Add to basket
Use this silicone tubing for pharmaceutical, biotechnology, aerospace, food and beverage, and general lab applications. Platinum-Cured Silicone Tubing features excellent heat resistance and low compression set.
  • Odorless, nontoxic, translucent
  • Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI
  • Tubing is manufactured according to GMP
  • Temperature range: -58 to 446°F (-50 to 230°C)
  • Sterilize: Autoclave or gamma irradiation
Specifications
Certifications/Compliance FDA, USP, USDA, GMP
Diameter (Metric) Inner 3 mm
Material Silicone
Diameter (Metric) Outer 6.4 mm
Min. Operating Temperature (Metric) -50°C
Sterility Sterile
Color Translucent
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis