missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIM1 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 18679956 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Unit Size:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18679956 100 μg 100µL
18634896 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18679956 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP312778100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PIM1 Polyclonal antibody specifically detects PIM1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PIM1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:1000
Formulation 0.2 um filtered solution in PBS
Gene Alias EC 2.7.11.1, Oncogene PIM1, PIM, pim-1 kinase 44 kDa isoform, pim-1 oncogene, pim-1 oncogene (proviral integration site 1), proto-oncogene serine/threonine-protein kinase pim-1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human PIM1
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Oncogenes, Protein Kinase, Tumor Suppressors
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5292
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.