Learn More
SymLine Piece of Tube
Click to view available options
Length (Metric):
100 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Piece of tube for exhaust, PFA, length 100 mm, electrostatic conductive |
| Diameter (Metric) Outer | 14 mm |
| Length (Metric) | 100 mm |
| For Use With (Application) | Connecting Pipes with a 32 mm OD |
| For Use With (Equipment) | Tube System with SymLine; FlexTube and FlexTubePro, Connectors, Distributors and Shut-Off |
| Product Type | Connection for Pipe System |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido