Learn More
Piceatannol, MedChemExpress
Beskrivelse
Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Piceatannol |
| CAS | 10083-24-6 |
| Color | Earth Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H12O4 |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | Astringenin trans-Piceatannol |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.24 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?