missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PI 3-Kinase p110 delta Antibody (PIK3CD/4639), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18509037 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18509037 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18509037 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324232JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PI 3-Kinase p110 delta Monoclonal antibody specifically detects PI 3-Kinase p110 delta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PI 3-Kinase p110 delta
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PIK3CD/4639
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.1, EC 2.7.1.153, p110D, P110DELTA, Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit delta, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform, phosphoinositide-3-kinase C, phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta polypeptide, PI3K, PI3K-delta, PI3-kinase p110 subunit delta, PI3-kinase subunit delta, PtdIns-3-kinase subunit delta, PtdIns-3-kinase subunit p110-delta
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human PI 3-Kinase p110 delta protein (around aa 520-720) (exact sequence is proprietary)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Autophagy, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5293
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.