Learn More
Phospho-S6 Ribosomal protein (Ser235) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
119.00 € - 319.00 €
Specifications
Antigen S6 Ribosomal protein (Ser235)
Clone 2A4B6
Concentration 500 μg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Classification Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30234450
Visa dokument
Proteintech
67898-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
135.00 €
119.00 € / 20µL
Save 16.00 €
11% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
30234565
Visa dokument
Proteintech
67898-1-IG-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
360.00 €
319.00 € / 100µL
Save 41.00 €
11% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivning
Beskrivning
The Phospho-S6 Ribosomal protein (Ser235) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-S6 Ribosomal protein (Ser235). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-S6 Ribosomal protein (Ser235) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
S6 Ribosomal protein (Ser235)
500 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
6194
IgG2b
Protein A purification
Monoclonal Antibody
2A4B6
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.