Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.0
Artikelnummer. 15483399
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15483399 500 mL 500mL
15493399 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15483399 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60669.AP
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molecular Weight (g/mol) 119.976
Tekniske data
Concentration 0.2M buffer soln.
Physical Form Liquid
Quantity 500 mL
Packaging Plastic Bottle
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.