Learn More
R&D Systems™ Phenyl-glutarimide 4'-piperazine
Codice prodotto. 30000416
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30000416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30000416 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7729/100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Tocris product, part of R&D Systems. Piperazine-functionalized cereblon ligand for PROTAC development
Phenyl-glutarimide 4'-piperazine is a piperazine-functionalized cereblon ligand that can be used for PROTAC™ Degrader development. The compound can be used to develop PG-PROTACs that exhibit improved stability to hydrolysis and potency compared with PROTACs synthesized using IMiD (immunomodulatory imide drug) analogs.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 3-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]-2,6-piperidinedione dihydrochloride
CAS 2902651-89-0
Quantity 100 mg
Product Line Tocris
Target Degrader Building Blocks
Molecular Formula C15H19N3O2.2HCl
Purity 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.