Learn More
Tocris Bioscience™ PF 573228
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
Potent and selective inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) (IC50 = 4 nM). Displays 50 - 250-fold selectivity for FAK over other protein kinases. Blocks serum and fibronectin-directed migration and decreases focal adhesion turnover in vitro.
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 491.49 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 491.49 |
| Chemical Name or Material | PF 573228 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto