Learn More
R&D Systems™ PF 573228
Beskrivelse
Potent and selective inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) (IC50 = 4 nM). Displays 50 - 250-fold selectivity for FAK over other protein kinases. Blocks serum and fibronectin-directed migration and decreases focal adhesion turnover in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 491.49 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 491.49 |
| Chemical Name or Material | PF 573228 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?