Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Small
Codice prodotto. 17884276
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Green
Orange
White
Diameter (Metric):
25.4 mm
76.2 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Color Diameter (Metric) unitSize
17884276 Orange 25.4 mm Pack of 2000
17864666 Green 25.4 mm Pack of 2000
17804546 Green 76.2 mm Pack of 2000
17854636 - 76.2 mm Pack of 2000
17874366 White 25.4 mm Pack of 2000
17874736 White 76.2 mm Pack of 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17884276 missing translation for 'mfr' GA International missing translation for 'supplierNo' AUTC75NPC12OR
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Specifica
Autoclavable Autoclavable
Adhesive Type Permanent
Color Orange
Finish Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Labels per Row 1 Label
Quantity 2000/Pk.
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -76°F to +302°F
Temperature Range (Metric) -60°C to +150°C
Dimensions (L x W) 25.4 x 17.5 mm
Length (English) 0.69 in.
Length (Metric) 17.5 mm
Width (English) 1 in.
Width (Metric) 25.4 mm
Diameter (English) 1 in.
Diameter (Metric) 25.4 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.