missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentafluorophenyl 3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. p-3527269
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10337694 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10317554 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10337694 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC60626CB
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 910037-11-5
Molecular Formula C17H9F5N2O2
Molecular Weight (g/mol) 368.263
MDL Number MFCD09065010
InChI Key LGHVUZDAZTZCHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 3-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229633
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 3-(1-methylpyrazol-3-yl)benzoate
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F

Specifica

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 368.26
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Pentafluorophenyl 3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.