Learn More
Peimisine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
Description
Peimisine (Ebeiensine) is a muscarinic M receptor antagonist and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor. Peimisine shows anti-tumor, anti-inflammatory, antihypertensive activities. Peimisine can induce apoptosis and be used in cough and asthma research.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Peimisine |
| CAS | 19773-24-1 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C27H41NO3 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | Ebeiensine |
| Solubility Information | DMSO : 12.5 mg/mL (29.23 mM; ultrasonic and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1[C@](C[C@@H](O)CC2)([H])[C@@]2(C)[C@@]3([H])CC4=C(C)[C@@]5(O[C@@]6([H])[C@@]([C@H]5C)([H])NC[C@@H](C)C6)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 427.62 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu