Learn More
PDLIM2 Monoclonal Antibody (OTI14D9), TrueMAB™, OriGene
Description
PDLIM2 Monoclonal antibody specifically detects PDLIM2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | PDLIM2 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI14D9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | PRKAR1B |
| Gene Accession No. | P31321 |
| Gene Alias | 4732462F18Rik; hypothetical protein; mystique; Pdlim2; PDZ and LIM domain 2; PDZ and LIM domain 2 (mystique); PDZ and LIM domain protein 2; PDZ-LIM protein mystique; PP6345; Slim; STAT-interacting LIM protein |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?