Learn More
PDGFR alpha Antibody (MM0004-8A89) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB110-60969
 View more versions of this product
Product Code. 18281500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
PDGFR alpha Monoclonal specifically detects PDGFR alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PDGFR alpha
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:100-400, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
P16234
PDGFRA
Human recombinant PDGFR alpha (N-terminal)
0.1 mg
Protein Kinase
5156
Reconstitute with sterilized PBS to a final concentration of 0.2 mg/ml.
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
MM0004-8A89
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 um filtered solution in PBS, 0.025 mg size is provided in liquid form. with No Preservative
alpha-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member A, CD140a, CD140a antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC74795, PDGFR2, PDGFRA/BCR fusion, PDGF-R-alpha, platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alphafusion protein, RHEPDGFRA
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
No cross-reactivity is shown with human PDGF Receptor beta
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only