Learn More
Greiner Bio-One PCR-Streifenröhrchen ohne Kappe
Zum Einsatz in der Forschung. Die Greiner Bio-One PCR-Röhrchenstreifen ohne Kappe sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA.
Marke: Greiner Bio-One 673277
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Dünnwandig für optimale Wärmeübertragung
- Niedrige Verdampfungsrate bei PCR
Spezifikation
Polypropylen | |
PCR-Röhrchenstreifen | |
0.2 ml |
Nicht steril | |
Lila | |
PCR |