Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PBT Red Screw Caps
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Red |
| For Use With (Application) | Screw thread tubes |
| Includes | DIN thread (GL) |
| Material | PBT |
| Max. Temperature (Metric) | 180°C |
| Quantity | 10Pack |
| Screw Material | PBT |
| Product Line | Cap |
| Thread Size (Metric) | GL 14 |
| Product Type | Screw Cap |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?