missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAR1/Thrombin Receptor Antibody (N2-11), Novus Biologicals™

Product Code. 18717023 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.025 mL
Unit Size:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18717023 0.025 mL 25µL
18728283 - 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Artikelnummer. 18717023 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP171770SS

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

PAR1/Thrombin Receptor Monoclonal specifically detects PAR1/Thrombin Receptor in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Dilution Western Blot 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:100. Use reported in scientific literature (PMID 35055169), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 31885791), Immunofluorescence
Immunogen The oligopeptide CNATLDPRSFLL from human Thrombin Receptor. [Swiss-Prot# P25116]
Molecular Weight of Antigen 52 kDa
Quantity 0.025 mL
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.