Learn More
PAL International™ PAL TX Surface Disinfectant Wipes
Click to view available options
Dimensions (L x W):
130 x 130 mm
Unit Size:
Each
Description
- 0.5 L Canister is convenient for storage
- This is a perfect size square wipe for the disinfection of small surfaces, probes and utensils in food environments
- Pal TX Surface Disinfectant wipes are Food safe and proven to kill most microorganisms such as bacteria, yeast & viruses
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes clean and disinfect without using Quats, PHMB or alcohol
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensions (L x W) | 130 x 130 mm |
| Includes | 0.5 L cannister with 200 wipes |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- P273-Avoid release to the environment.
- MIXTURE LIST-Contains : N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, isotridecanol ethoxylated, alcohols, C12-14, ethoxyl
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido