missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
The PACSIN3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Cell Line | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2413 and based on accession number NM_16223. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Buffer | RIPA buffer |
| Purity | Protein |
| Test Specificity | Homo sapiens protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 3 (PACSIN3), mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?