Learn More
p70 S6 Kinase/S6K Antibody (215247), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB8962MFV610
575.45 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18558487
  • 719.00 € / 0.10mL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
View all promotions
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
p70 S6 Kinase/S6K Monoclonal antibody specifically detects p70 S6 Kinase/S6K in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
p70 S6 Kinase/S6K
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
215247
Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6 kinase, alpha 1,70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, p70 S6 kinase, alpha 2, p70 S6KA, p70 S6K-alpha, p70(S6K)-alpha, p70-alpha, p70-S6K, P70S6K1, PS6K, ribosomal protein S6 kinase beta-1, Ribosomal protein S6 kinase I, ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1, S6K, S6K1p70-S6K 1, S6K-beta-1, serine/threonine kinase 14 alpha, Serine/threonine-protein kinase 14A, STK14A
E. coli-derived recombinant human p70 S6 Kinase, Accession # M60725
0.1 mL
Autophagy, Cancer, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
6198
Store at 4C in the dark.
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado