Learn More
p-Anisaldehyde dimethyl acetal, 98%
Code produit. 10723085 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity Packaging unitSize
10723085 500 g Glass bottle 500g
10554521 25 g Glass bottle 25g
10153291 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10723085 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 352295000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2186-92-7
Molecular Formula C10H14O3
Molecular Weight (g/mol) 182.22
MDL Number MFCD00036507
InChI Key NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
PubChem CID 75140
IUPAC Name 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene
SMILES COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Color Colorless to Yellow
Density 1.0680g/mL
Boiling Point 235.0°C
Flash Point >110°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.5045 to 1.5065
Quantity 500 g
Specific Gravity 1.068
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in common organic solvents
Formula Weight 182.22
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material p-Anisaldehyde dimethyl acetal
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.