Learn More
Descrizione
OSTB Polyclonal specifically detects OSTB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigen | OSTB |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | FLJ26090, MGC118960, MGC118961, organic solute transporter beta, organic solute transporter subunit beta, OSTB |
| Gene Symbols | SLC51B |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VLHLDEAKDHNSLNNLRETLLSEKPNLAQVELELKERDVLSVFLPDVPETE |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?