missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OR2D3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18627747 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18627747 25 μL 25µL
18653169 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18627747 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP24904925ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

OR2D3 Polyclonal antibody specifically detects OR2D3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen OR2D3
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulation PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gene Alias olfactory receptor 2D3, Olfactory receptor OR11-89, olfactory receptor, family 2, subfamily D, member 3, OR11-89
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FLCQTGKQAKISMGEENQTFVSKFIFLGLSQDLQ
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 120775
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.