Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726095.60
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
0.5 mm | |
0.32 mm | |
Optima™ 240 | |
0.35 µm | |
Optima™ 240 |
GC Capillary Column | |
GC | |
260°C to 280°C | |
60 m | |
1 Each |