Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726874.50
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
0.4 mm | |
0.25 mm | |
Optima™ 210 | |
260°C to 280°C | |
50 m | |
1 Each |
GC Capillary Column | |
GC | |
G1, G2, G38 | |
0.5 µm | |
Optima™ 210 |