Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillarsäule für die GC
Marke: Macherey-Nagel™ 726081.60
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
0.4 mm | |
0.25 mm | |
Optima™ 1 | |
340°C to 360°C | |
60 m | |
1 Each |
GC Capillary Column | |
Separation of Components According to Boiling Points | |
G1, G2, G38 | |
0.5 µm | |
Optima™ 1 |