Learn More
Tocris Bioscience™ Omipalisib
Description
Omipalisib is a highly potent PI 3-K inhibitor (IC50 = 0.04 nM). Also inhibits mTOR (Ki = 0.18 - 0.3 nM) and DNA-PK (IC50 = 0.28 nM). Induces G1 cell cycle arrest and inhibits proliferation of some breast cancer cells lines in vitro. Reduces pAKT-S473 levels in and inhibits growth of BT474 breast cancer xenografts in mice. Orally bioavailable.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2,4-Difluoro-N-[2-methoxy-5-[4-(4-pyridazinyl)-6-quinolinyl]-3-pyridinyl]benzenesulfonamide |
| Synonym | GSK2126458 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C25H17F2N5O3S |
| Formula Weight | 505.5 |
| Product Type | Inhibitor |
| Purity | 98% |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?