Learn More
Olaparib, MedChemExpress
Product Code. 16474656
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
200mg
2g
500mg
50mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
16474656 100 mg 100mg
16410819 1 g 1g
16450936 200 mg 200mg
16431536 500 mg 500mg
16449956 50 mg 50mg
16423468 10 mg 10mg
16450056 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16474656 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10162
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Olaparib (AZD2281; KU0059436) is a potent and orally active PARP inhibitor with IC50s of 5 and 1 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Olaparib is an autophagy and mitophagy activator.
Olaparib (AZD2281
Specifica
Chemical Name or Material Olaparib
CAS 763113-22-0
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H23FN4O3
Quantity 100 mg
Synonym AZD2281 KU0059436
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (230.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 50 mg/mL (115.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.12 mg/mL (7.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC(CC(C2=C3C=CC=C2)=NNC3=O)=CC=C1F)N4CCN(C(C5CC5)=O)CC4
Molecular Weight (g/mol) 434.46
Formula Weight 434.46
Percent Purity 96.56%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.