Learn More
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate
Product Code. 11393414 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Mass:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11393414
Marca: Sartorius™ YCW554AC02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
  • Non-magnetizable
  • Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
  • Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
  • Complies with OIML R111-1 International Recommentation
  • DAkkS Certified
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Proof Line Weight
Certifications/Compliance DAkkS calibration certificate
Classification OIML Class F2
Material Stainless Steel
Density 7,950kg/m3
Mass 500 g
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato