Description
- Very strong durability
- Suitable for heavy and long-lasting use
- Tightly woven fibres, high abrasion resistance and low-lint surface
- Outstanding absorption performance
- Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
- Light for smaller leakages and prevention
- Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifications
Specifications
| Color | Blue |
| Material | Heavy-duty Cloth |
| Type | Oil Only Sorbent Roll |
| Length (English) | 147.64 ft. |
| Length (Metric) | 45 m |
| Width (English) | 15.75 in. |
| Width (Metric) | 400.00 mm |
| Weight (English) | 33.07 lb. |
| Weight (Metric) | 15 kg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?