Description
OCT1 Polyclonal antibody specifically detects OCT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | OCT1 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | FLJ42836, Oct-1, OCT1class 2, transcription factor 1, POU class 2 homeobox 1, POU domain class 2, transcription factor 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the human OCT1. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?