Learn More
Tocris Bioscience™ Obatoclax Mesylate
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
Obatoclax mesylate is an inhibitor of Bcl-2 family members (IC50 values are 1.11 - 7 μM). Inhibits the interaction of a BH3 domain peptide with 6 members of the Bcl-2 family (Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1, Bcl-W, A1, and Bcl-B) in vitro. Has antiapoptotic and antitumor effects in several tumor bearing mouse models.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-[2-[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene)-3-methoxy-2H-pyrrol-5-yl]-1H-indole methanesulfonate |
| CAS | 803712-79-0 |
| Synonym | GX15-070 |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | C20H19N3O.CH3SO3H |
| Formula Weight | 413.49 |
| Purity | 98% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto