Learn More
NUSAP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06564-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18678886
  • 220.00 € / 50µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
NUSAP1 Polyclonal antibody specifically detects NUSAP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NUSAP1
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
ANKTNUSAP, BM037, FLJ13421, LNP, nucleolar and spindle associated protein 1, nucleolar and spindle-associated protein 1, nucleolar protein ANKT, NuSAP, NuSAP1, PRO0310p1, Q0310, SAPL
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NUSAP1 fragment.
50 μg
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
51203
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS, pH7.0
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado