Learn More
NU 7026, MedChemExpress
Product Code. p-200097741
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16442847
Brand: Medchem Express HY15719
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress NU 7026 (LY293646) is a novel specific DNA-PK inhibitor with IC50 of 0.23 μM, also inhibits PI3K with IC50 of 13 μM.
NU 7026 (LY293646) is a novel specific DNA-PK inhibitor with IC50 of 0.23 μM, also inhibits PI3K with IC50 of 13 μM.
Especificaciones
Chemical Name or Material NU 7026
CAS 154447-35-5
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H15NO3
Quantity 50 mg
Synonym LY293646
Solubility Information DMSO : 2.5 mg/mL (8.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=C3C=CC=CC3=C2OC(N4CCOCC4)=C1
Molecular Weight (g/mol) 281.31
Formula Weight 281.31
Percent Purity 99.43%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado