Learn More
NSC 74859, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436328
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
5mg
Artikelnummer. 16436328
Marke: Medchem Express HY15146
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress NSC 74859 (S3I-201) is a selective Stat3 inhibitor with an IC50 of 86 μM.
NSC 74859 (S3I-201) is a selective Stat3 inhibitor with an IC50 of 86 μM.
Spezifikation
Chemical Name or Material NSC 74859
CAS 501919-59-1
Color Gray
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C16H15NO7S
Quantity 10 mg
Synonym S3I-201
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (273.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(NC(COS(=O)(C2=CC=C(C=C2)C)=O)=O)=CC=C1C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 365.36
Formula Weight 365.36
Percent Purity 98.01%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.