Learn More
Descrizione
A blocking peptide containing 18 amino acids near the center of human Stk39 . Source: Synthetic (Accession #: NP_037365) The STK39 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 27347 |
| Species | Human |
| Content And Storage | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76957. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gene Alias | DCHTsmall intestine SPAK-like kinase, DKFZp686K05124, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PASK, proline-alanine-rich STE20-related kinase, serine threonine kinase 39, Serine/threonine-protein kinase 39, SPAKserine threonine kinase 39 (STE20/SPS1 homolog, yeast), STE20/SPS1 homolog, STE20/SPS1-related proline-alanine-rich protein kinase, Ste20-like protein kinase, Ste-20-related kinase |
| Gene Symbol | STK39 |
| Product Type | STK39 |
| Quantity | 0.05 mg |
| Regulatory Status | RUO - research use only |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?