Learn More
STEMCELL Technologies Nocodazole
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
- Nocodazole is an anti-mitotic agent that reversibly interferes with the polymerization of microtubules (De Brabander et al.) Nocodazole binds to beta-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, impairing formation of the metaphase spindles during the cell division cycle
- This prevents mitosis by inducing a G2/M-phase arrest and induces apoptosis in tumor cells (Jordan et al.)
- Synchronizes human pluripotent stem cells (hPSCs) in the G2/M cell cycle phase, thereby increasing the efficiency of homology-directed repair (HDR) in CRISPR-Cas9 genome editing (Lin et al.; Yang et al.)
- Induces apoptosis in leukemic cells without harming T cells and/or mesenchymal stromal cells that were recovered from the same patients (Frezzato et al.)
Specifications
Specifications
| CAS | 31430-18-9 |
| Synonym | NSC 238159; Oncodazole; R 17934 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C14H11N3O3S |
| Purity | ≥98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.