Learn More
Alfa Aesar™ Nitinolfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, Formspeicher, flach geglühte, eingelegte Oberfläche
Marke:  Alfa Aesar™ 045663.FF
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15424015
  • 85.50 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Nitinol foil
25 x 25 mm
MFCD02091734
Odorless
≈0.25g/25x25mm
0.05mm (0.002 in.) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface
Insoluble in water.
Af ca. 45 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation