Learn More
Nigrosin, soluble in spirit, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11469397
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11469397
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21424.22
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11099-03-9
Molecular Formula C8H19ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 194.703
MDL Number MFCD00149005
InChI Key GBPWTMZRCAESKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-n,n-dipropylacetamide hydrochloride, solvent black 5, nigrosine spirit soluble solvent black 5 and its salts, when used as a substance in hair dye products
PubChem CID 19828004
IUPAC Name 2-amino-N,N-dipropylacetamide;hydrochloride
SMILES CCCN(CCC)C(=O)CN.Cl
Specifica
Melting Point >300°C
Quantity 100 g
Solubility Information Soluble in spirit
Chemical Name or Material Nigrosin
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato